Merck
すべての画像(6)
Key Documents
安全性情報
SAB5701170
Sigma-Aldrich
Anti-CDX2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human
濃度
0.53 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDX2(1045)
詳細
This gene is a member of the caudal-related homeobox transcription factor gene family. The encoded protein is a major regulator of intestine-specific genes involved in cell growth an differentiation. This protein also plays a role in early embryonic development of the intestinal tract. Aberrant expression of this gene is associated with intestinal inflammation and tumorigenesis. [provided by RefSeq, Jan 2012]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CDX2
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701170-100UL:
試験成績書(COA)