安全性情報
SAB5700899
Sigma-Aldrich
Anti-SAE1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAE1(10055)
詳細
Posttranslational modification of proteins by the addition of the small protein SUMO (see SUMO1; MIM 601912), or sumoylation, regulates protein structure and intracellular localization. SAE1 and UBA2 (MIM 613295) form a heterodimer that functions as a SUMO-activating enzyme for the sumoylation of proteins (Okuma et al., 1999 [PubMed 9920803]).[supplied by OMIM, Mar 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human SAE1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700899-100UL:
試験成績書(COA)