安全性情報
SAB5700503
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PPIG-S376 antibody produced in rabbit
別名:
CARS-Cyp, CYP, PPIG, SCAF10, SRCyp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
40
88
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
3.48 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer376)
遺伝子情報
human ... PPIG(9360)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S376 of human PPIG (NP_004783.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700503-100UL:
試験成績書(COA)