Merck
SAB5700370
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKC (pan) (βII Ser660) antibody produced in rabbit
別名:
PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
59
67
74- 83
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
0.35 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer660)
遺伝子情報
human ... PRKCA(5578)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Ser660 of human PKC (pan) βII
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700370-100UL:
試験成績書(COA)