Merck
SAB5700157
Sigma-Aldrich
Anti-SMYD3 antibody produced in rabbit
別名:
KMT3E, SMYD3, ZMYND1, ZNFN3A1, bA74P14.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
29
42
49
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
0.82 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMYD3(64754)
詳細
This gene encodes a histone methyltransferase which functions in RNA polymerase II complexes by an interaction with a specific RNA helicase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human SMYD3 (NP_001161212.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700157-100UL:
試験成績書(COA)