Merck
SAB5700131
Sigma-Aldrich
Anti-ADRBK1 antibody produced in rabbit
別名:
ADRBK1, BARK1, BETA-ARK1, GRK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
79
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
1.45 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADRBK1(156)
詳細
The product of this gene phosphorylates the beta-2-adrenergic receptor and appears to mediate agonist-specific desensitization observed at high agonist concentrations. This protein is an ubiquitous cytosolic enzyme that specifically phosphorylates the activated form of the beta-adrenergic and related G-protein-coupled receptors. Abnormal coupling of beta-adrenergic receptor to G protein is involved in the pathogenesis of the failing heart.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 440-689 of human ADRBK1 (NP_001610.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700131-100UL:
試験成績書(COA)