安全性情報
SAB5700040
Sigma-Aldrich
Anti-CANT1 antibody produced in rabbit
別名:
CANT1, DBQD, DBQD1, SCAN-1, SCAN1, SHAPY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
27
38
44
化学種の反応性
human
濃度
2.05 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CANT1(124583)
詳細
This protein encoded by this gene belongs to the apyrase family. It functions as a calcium-dependent nucleotidase with a preference for UDP. Mutations in this gene are associated with Desbuquois dysplasia with hand anomalies. Alternatively spliced transcript variants have been noted for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 102-401 of human CANT1 (NP_001153245.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700040-100UL:
試験成績書(COA)