Merck
SAB5202190
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kir6.1-Atto 655 antibody produced in mouse
clone S366-60
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
結合体
Atto 655 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S366-60, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
45 kDa
交差性
human, rat
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
免疫原
Fusion protein amino acids 306-424 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1
物理的形状
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)