安全性情報
SAB5202149
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Atto 390 antibody produced in mouse
clone S398A-34
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.45
由来生物
mouse
結合体
Atto 390 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S398A-34, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
60 kDa
交差性
mouse, human
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
Fusion protein amino acids 410-450 (Cytoplasmic C-terminus) of rat GABA-A-Receptor Alpha 4
物理的形状
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB5202149-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)