由来生物
rat
品質水準
結合体
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
91a, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 60 kDa
交差性
guinea pig, mouse, rat, rabbit, hamster, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, dog, pig, bovine, Saccharomyces cerevisiae, human, monkey
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Tcp1(21454)
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5201767-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)