由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
91a, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 60 kDa
化学種の反応性
rabbit, pig, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, human, Drosophila melanogaster, mouse, guinea pig, rat, hamster, dog, monkey, bovine
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Tcp1(21454)
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5201752-100UG:
試験成績書(COA)