安全性情報
SAB5200996
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Alpha-2C antibody produced in mouse
clone S330A-80, purified immunoglobulin
別名:
Anti-ADRA2L2, Anti-Adra 2c, Anti-Alpha-2CAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S330A-80, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 50 kDa
交差性
human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADRA2C(152)
免疫原
Synthetic peptide amino acids 442- 462 (QDFRRSFKHILFRRRRRGFRQ, cytoplasmic C-terminus) of human Alpha-2C adrenergic receptor
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200996-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)