結合体
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S121A-31, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 70 kDa
交差性
rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Panx2(362979)
免疫原
Fusion protein amino acids 11-664 (all but first 10 amino acids, encompassing extracellular and cytoplasmic domains) of rat Pannexin-2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200741-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)