Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5200044
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNB2 antibody produced in mouse
clone S8B-1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-CAVBETA2 , S8b-1, Anti-Cacnlb2, Anti-cacnb2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S8B-1, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 78 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
Detects ~78 kDa. No cross reactivity against Cavβ1, Cavβ3, Cavβ4
免疫原
Synthetic peptide amino acids 189-205 of rat CavBeta2, accession numer NP_446303
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200044-100UG:
試験成績書(COA)