SAB5100010
Imprint®ChIP-Validated Anti-Acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) (H3K27ac) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~17 kDa
交差性
human
テクニック
ChIP: suitable
immunoblotting: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
品質
物理的形状
Supplied as a solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide as a preservative.
法的情報
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB5100010-VAR:
SAB5100010-25TST:
SAB5100010-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)