安全性情報
SAB4700786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD164 antibody produced in mouse
clone 67D2
別名:
DFNA66, MGC-24, MUC-24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
67D2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2 μg/mL
アクセッション番号
BC011522
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD164(8763)
詳細
The mouse monoclonal antibody 67D2 recognizes class III epitope (not sensitive to sialidase, N-glycanase, O-glycosidase, and O-sialoglycoprotease) of CD164, a sialomucin expressed in hematopoietic myeloid and erythroid progenitors, activated basophils, and in various carcinomas and leukemic cells.
免疫原
Breast tumor cell line T-47D
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700786-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)