Merck
SAB4700530
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD108-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-150, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-SEMA7A, Anti-Semaphorin 7a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-150, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEMA7A(8482)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody MEM-150 reacts with CD108 (JMH blood group antigen), a 80 kDa GPI-anchored glycoprotein expressed on various cell types including erythrocytes, lymphoblasts; at low levels it is present on circulating lymphocytes.
免疫原
HPB-ALL human T cell line
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700530-100TST:
試験成績書(COA)