安全性情報
SAB4700435
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD99-PE antibody produced in mouse
clone MEM-131, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CD99R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
結合体:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
クローン:
MEM-131, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-131, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD99(4267)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody MEM-131 reacts with CD99R, an epitope restricted to a subset of CD99 molecule expressed on myeloid cells, NK cells and T lymphocytes.
免疫原
HPB-ALL human peripheral blood leukemia T-cell line
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700435-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)