安全性情報
SAB4700321
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-G-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-G/11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-G/11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HLA-G(3135)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody MEM-G/11 recognizes HLA-G1 antigen. HLA-G belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on the surface of trophoblast cells.
免疫原
Recombinant human HLA-G refolded with beta2-microglobulin and peptide
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of cells expressing HLA-G molecule on the cell surface using a 1:500 dilution. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
Jan Code
SAB4700321-100UG:
試験成績書(COA)