Merck
SAB4700029
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD1A-APC antibody produced in mouse
clone HI149, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HI149, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD1A(909)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody HI149 reacts with CD1a (T6), a 49 KDa polypeptide associated with beta2-microglobulin expressed on cortical thymocytes (strongly), Langerhans cells, dendritic cells and some T cell leukemias and lymphomas. The antibody does not react with peripheral blood T and B lymphocytes, monocytes, granulocytes, platelets and erythrocytes.
免疫原
Human thymocytes
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700029-100TST:
試験成績書(COA)