安全性情報
SAB4504256
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LEF-1 (pSer42) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer42)
遺伝子情報
human ... LEF1(51176)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human LEF-1 around the phosphorylation site of Ser42.
Immunogen Range: 8-57
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504256-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xia Ke et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 143(4), 1560-1574 (2018-09-09)
Numbers of mesenchymal stem cells (MSCs) are increased in the airways after allergen challenge. Ras homolog family member A (RhoA)/Rho-associated protein kinase 1 (ROCK) signaling is critical in determining the lineage fate of MSCs in tissue repair/remodeling. We sought to investigate