Merck
SAB4502692
Sigma-Aldrich
Anti-p70 S6 Kinase β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
S6K2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 53 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS6KB2(6199)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-p70 S6 Kinase β Antibody detects endogenous levels of total p70 S6 Kinase β protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p70 S6 Kinase beta.
Immunogen Range: 389-438
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg