Merck
SAB4501180
Sigma-Aldrich
抗GJA4抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Connexin-37, Cx37, Gap junction α-4 protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CXA4(2701)
詳細
Anti-GJA4 Antibody detects endogenous levels of total GJA4 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GJA4.
Immunogen Range: 81-130
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiwen Ling et al.
Animal cells and systems, 26(1), 10-18 (2022-03-22)
Although simvastatin has been shown to inhibit vascular permeability, which might be amplified via gap junction intercellular communication (GJIC), the underlying mechanism of action remains unclear. In the present study, we investigated the effects and mechanisms of simvastatin on endothelial