Merck
SAB4301740
Sigma-Aldrich
Anti-AP2A1
affinity isolated antibody
別名:
ADTAA, AP2-ALPHA, CLAPA1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_055018
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AP2A1(160)
免疫原
Synthetic peptide of human AP2A1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301740-100UL:
試験成績書(COA)