安全性情報
SAB4301632
Sigma-Aldrich
Anti-TTI1
affinity isolated antibody
別名:
KIAA0406, smg-10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:25-1:100
アクセッション番号
NP_055472
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TTI1(9675)
免疫原
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human TELO2 interacting protein 1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301632-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Prince et al.
Oncotarget, 9(66), 32702-32717 (2018-09-18)
Muscle invasive bladder cancer (MIBC) is a common malignancy and major cause of morbidity worldwide. Over the last decade mortality rates for MIBC have not decreased as compared to other cancers indicating a need for novel strategies. The molecular chaperones