安全性情報
SAB4300611
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC106 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-HSU79303 antibody produced in rabbit, Anti-ZNF581 antibody produced in rabbit, Anti-coiled-coil domain containing 106 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~32 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(N-D-R-S-S)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCDC106(29903)
免疫原
Peptide sequence around aa. 2-6 (N-D-R-S-S), according to the protein CCDC106.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
CCDC106 promotes the degradation of p53 protein and inhibits its transactivity.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300611-100UG:
試験成績書(COA)