SAB4300454
Anti-EGFR (Ab-693) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-ERBB antibody produced in rabbit, Anti-ERBB1 antibody produced in rabbit, Anti-HER1 antibody produced in rabbit, Anti-PIG61 antibody produced in rabbit, Anti-epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~175 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-L-T-P-S)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300454-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)