安全性情報
SAB4300288
Sigma-Aldrich
Anti-JUN (Ab-73) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗AP-1抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~43 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(L-A-S-P-E)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JUN(3725)
免疫原
Peptide sequence around aa. 71-75 (L-A-S-P-E), according to the protein JUN.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300288-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)