分子量
~60 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-E-YP-L-A)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr315/pTyr316/pTyr312)
遺伝子情報
human ... AKT1(207) , AKT2(208) , AKT3(10000)
関連するカテゴリー
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300259-100UG:
試験成績書(COA)