SAB4300246
Anti-phospho-SHC1 (pTyr427) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-FLJ26504 antibody produced in rabbit, Anti-SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-SHC antibody produced in rabbit, Anti-SHCA antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~46 kDa
~52 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-S-YP-V-N
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr427)
遺伝子情報
human ... SHC1(6464)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300246-100UG:
試験成績書(COA)