安全性情報
SAB4300234
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MAP2K1 (pThr291) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-MAPKK1 antibody produced in rabbit, Anti-MEK1 antibody produced in rabbit, Anti-MKK1 antibody produced in rabbit, Anti-PRKMK1 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~45 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-R-TP-P-G
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr291)
遺伝子情報
human ... MAP2K1(5604)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 291 (P-R-T(p)-P-G, according to the protein MAP2K1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates ERK1 and ERK2 MAP kinases.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300234-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)