SAB4300200
Anti-phospho-MAPK14 (pThr180) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CSBP1 antibody produced in rabbit, Anti-CSBP2 antibody produced in rabbit, Anti-CSPB1 antibody produced in rabbit, Anti-EXIP antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase 14 antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~43 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(E-M-TP-G-Y)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr180)
遺伝子情報
human ... MAPK14(1432)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300200-100UG:
試験成績書(COA)