SAB4300060
Anti-phospho-PRKD1 (pSer738) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-PKC-MU antibody produced in rabbit, Anti-PKCM antibody produced in rabbit, Anti-PKD antibody produced in rabbit, Anti-PRKCM antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase D1 antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~115 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(E-K-SP-F-R)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer738)
遺伝子情報
human ... PRKD1(5587)
関連するカテゴリー
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300060-100UG:
試験成績書(COA)