SAB4300045
Anti-phospho-NBN (pSer343) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-AT-V1 antibody produced in rabbit, Anti-AT-V2 antibody produced in rabbit, Anti-ATV antibody produced in rabbit, Anti-FLJ10155 antibody produced in rabbit, Anti-nibrin antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~95 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(S-L-SP-Q-G)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer343)
遺伝子情報
human ... NBN(4683)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300045-100UG:
試験成績書(COA)