SAB4300038
Anti-phospho-STAT6 (pTyr641) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-D12S1644 antibody produced in rabbit, Anti-IL-4-STAT antibody produced in rabbit, Anti-STAT6B antibody produced in rabbit, Anti-STAT6C antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~110 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(R-G-YP-V-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr641)
遺伝子情報
human ... STAT6(6778)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1