安全性情報
SAB4300023
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ATF2 (pSer112 or pSer94) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗CRE-BP1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗CREB2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗HB16抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC (p)
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
rat, mouse, human
citations:
テクニック:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
65-75 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(D-L-SP-P-L)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer112/pSer94)
遺伝子情報
human ... ATF2(1386)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 112 or 94 (D-L-S(p)-P-L), according to the protein ATF2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Transcriptional activator, probably constitutive, which binds to the cAMP-responsive element (CRE) (consensus: 5'-GTGACGT[AC][AG]-3'), a sequence present in many viral and cellular promoters. Interaction with JUN redirects JUN to bind to CRES preferentially over the 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate response elements (TRES) as part of an ATF2-c-Jun complex.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300023-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)