抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CHGA(419), monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~50 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human embryonic kidney 293T cell extract
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Stomach sections
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHGA(1113)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200728-BULK:
SAB4200728-VAR:
SAB4200728-100UL:
試験成績書(COA)