クローン
CAD-5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human heart sections
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH13(1012)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
Jan Code
SAB4200672-100UL:
SAB4200672-VAR:
SAB4200672-BULK:
試験成績書(COA)