クローン
FOD5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, bovine, rat, canine
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:100-1:200 using HeLa cells
immunoblotting: 1:500-1:1000 using whole extracts of SH-SY5Y cells
immunofluorescence: 1:500-1:1000 using using methanol:aceton fixed MDA-MB-231 cells.
immunohistochemistry: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPTBN1(6711)
rat ... Sptbn1(305614)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200662-VAR:
SAB4200662-100UL:
SAB4200662-BULK:
試験成績書(COA)