分子量
antigen ~90 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells and of mouse brain (S1 fraction).
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NRK cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPN1(29924)
mouse ... Epn1(13854)
rat ... Epn1(117277)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200582-VAR:
IXO15447:
SAB4200582-200UL:
SAB4200582-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)