分子量
antigen ~29 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APOD(347)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200458-200UL:
IXO15186:
SAB4200458-BULK:
SAB4200458-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)