SAB4200425
Anti-COG1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-CDG2G, Anti-COG complex subunit 1, Anti-LDLB, Anti-component of oligomeric golgi complex 1, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 1, Anti-low density lipoprotein receptor defect B complementing
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~110 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat PC12 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COG1(9382)
mouse ... Cog1(16834)
rat ... Cog1(303652)