分子量
antigen ~90 kDa
交差性
human, mouse
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing mouse BRSK1.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing mouse BRSK1.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse forebrain (S1 fraction).
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRSK1(84446)
mouse ... Brsk1(381979)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200393-BULK:
SAB4200393-VAR:
IXO14226:
SAB4200393-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)