SAB4200343
Anti-MLL2 antibody, Mouse monoclonal
clone MLL2-A, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MLL2-A, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~17 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using using human MLL2 partial fusion protein (immunogen)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLL2(8085)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SAB4200343-200UL:
SAB4200343-BULK:
SAB4200343-VAR:
試験成績書(COA)