化学種の反応性
rat, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat spinal cord extracts (S1 fraction)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using MCF7 cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TRIM2(23321)
rat ... Trim2(361970)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200282-BULK:
IXO14953:
SAB4200282-25UL:
SAB4200282-VAR:
SAB4200282-200UL:
試験成績書(COA)