Merck
SAB4200276
Sigma-Aldrich
Anti-RCC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-CHC-1, Anti-CHC1, Anti-Chromosome Condensation 1, Anti-Regulator of Chromatin Condensation 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~45 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HeLa or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RCC1(1104)
mouse ... Rcc1(100088)
rat ... Rcc1(682908)
免疫原
synthetic peptide corresponding to a sequence at the C- terminal region of human RCC1, conjugated to KLH. The corresponding sequence is identical in rat and mouse
物理的形状
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Jan Code
SAB4200276-200UL:
SAB4200276-BULK:
SAB4200276-VAR:
SAB4200276-25UL:
試験成績書(COA)