SAB4200270
Anti-PSMB9 antibody, Mouse monoclonal
clone LMP2-37, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-LMP2, Monoclonal Anti-PSMB6i, Monoclonal Anti-RING12, Monoclonal Anti-beta1i, Monoclonal Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 9 (large multifunctional peptidase 2)
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LMP2-37, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of rat spleen
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PSMB9(5698)
詳細
免疫原
アプリケーション
- flow cytometry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200270-25UL:
SAB4200270-BULK:
SAB4200270-200UL:
SAB4200270-VAR:
試験成績書(COA)