SAB4200242
Anti-MAN1C1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-1,2-alpha-mannosidase IC, mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IC, Anti-HMIC, Anti-MAN1A3, Anti-MAN1C, Anti-mannosidase, alpha, class 1C, member 1, Anti-pp6318, Anti-processing alpha-1,2-mannosidase IC
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~71 kDa
化学種の反応性
rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing human MAN1C1
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of rat liver
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAN1C1(57134)
rat ... Man1c1(362625)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200242-25UL:
SAB4200242-VAR:
IXO14907:
SAB4200242-BULK:
SAB4200242-200UL:
試験成績書(COA)