分子量
antigen ~185 kDa
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate over expressing human ALS2, and rat cerebellum extract (S1 fraction).
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Als2(74018)
rat ... Als2(363235)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200137-VAR:
SAB4200137-BULK:
SAB4200137-200UL:
SAB4200137-25UL:
IXO14852:
試験成績書(COA)