分子量
antigen ~100 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
rat ... Eif2c1(313594)
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SAB4200065-200UL:
SAB4200065-VAR:
SAB4200065-BULK:
SAB4200065-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)